Fontos dokumentumok
CLS431720
Corning® mini bioreactor
centrifuge tube with vent cap, volume 50 mL, sterile
Szinonimák:
Corning bioreactor, Mini bioreactor, Small-scale bioreactor
About This Item
UNSPSC kód:
41122105
NACRES:
NB.43
Anyagok
clear tube
conical tube (threaded)
neck (wide)
orange polypropylene cap (vented)
polypropylene tube
sterilitás
sterile
Jellemzők
RCF 12,000 × g
RNase and DNase free
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL
self-standing: no
kiszerelés
pack of 25 ea
case of 300 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 431720
külső átmérő × H
29.1 mm × 114.4 mm
kupakátmérő
35.2 mm
térfogat
50 mL
Alkalmazás
Corning® mini bioreactor is suitable for the following applications:
  • Cell line development
  • Clone selection
  • Media optimization
  • Recombinant protein development
Tulajdonságok és előnyök
  • Polypropylene tube with large marking spot to clearly identify tube contents and experimental parameters
  • Polypropylene cap with 4 vents; hydrophobic membrane provides gas exchange
  • Sterile, nonpyrogenic and RNase-/DNase-free
  • Ideal for high throughput process optimization for suspension cell culture
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)