Fontos dokumentumok
CLS431355
Corning® foam centrifuge rack, 15 mL
Szinonimák:
Corning centrifuge
About This Item
UNSPSC kód:
41122804
NACRES:
NB.14
material
foamed PE
Jellemzők
Holds 15 mL tubes
kiszerelés
pack of 20 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 431355
elérhetőség
available only in South Korea
Általános leírás
Corning® expandable foam centrifuge rack holds 50 conical bottom plastic centrifuge tubes of 15 mL each.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)