Fontos dokumentumok
R7776
Sigma-Aldrich
Floating tube rack
rectangular shaped, holds 24 tubes, Holds 24 x 1.5-2 mL tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41122804
NACRES:
NB.35
material
foamed PE
yellow
Jellemzők
Holds 24 x 1.5-2 mL tubes
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS2165C
méret
150x83x70 mm
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)