Fontos dokumentumok
CLS431175
Corning® Easy-Grip round, plastic, storage bottles
round clear polystyrene, sterile, bottle capacity 150 mL, cap (plug seal), case of 24
Szinonimák:
storage bottle
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.13
palackkapacitás:
150 mL
palacknyak átm.:
~42 mm
nyakátmérő:
45 mm
material:
cap (plug seal)
clear polystyrene bottle
cylindrical bottle
orange high-density polyethylene cap (plug seal)
round clear polystyrene
sterilitás:
sterile
sterile
Jellemzők:
cap
graduated
graduations
neck thread wide mouth
kiszerelés:
case of 24
material
cap (plug seal)
clear polystyrene bottle
cylindrical bottle
orange high-density polyethylene cap (plug seal)
round clear polystyrene
sterilitás
sterile
sterile
Jellemzők
cap
graduated
graduations
neck thread wide mouth
kiszerelés
case of 24
gyártó/kereskedő neve
Corning 431175
palackkapacitás
150 mL
palacknyak átm.
~42 mm
nyakátmérő
45 mm
Általános leírás
  • Corning® Easy-Grip disposable storage bottles are ideal for storing media, buffers, and other aqueous solutions.
  • Features easy grip sides for convenient handling.
  • Plug seal caps (45 mm) provides an airtight seal and help minimize the risk of contamination.
  • Certified non pyrogenic.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)