CLS431732
Corning® storage bottle, octagonal with HDPE screw cap
octagonal clear PET, sterile, capacity 250 mL, cap diam. 31.7 mm, case of 48 ea
Szinonimák:
plastic bottle, plastic bottles, storage bottle
About This Item
Javasolt termékek
material
PET
clear bottle
octagonal clear PET
screw top natural high-density polyethylene cap (tamper-proof)
wide-mouth bottle
leírás
wide mouth
sterilitás
sterile
Jellemzők
cap
graduations
kiszerelés
pack of 24 ea
case of 48 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 431732
fokozatok és pontosság mérési tartománya
50-250 mL, accuracy: 50 mL
H
142 mm
palacknyak átm.
31.7 mm
kupakátmérő
31.7 mm
kapacitás
250 mL
nyílás átmérő
31.7 mm
Related Categories
Általános leírás
Features:
- Packaged in two convenient, shrink-wrapped trays within an outer bag to assure cleanliness
- Break-resistant bottles are an ergonomic and easy to handle alternative to glass
- Bottles are sterilized to 10-6 SAL and certified nonpyrogenic
- Leakproof, tamper-evident 31.7 mm HDPE screw cap
- Molded graduations for accurate measurements
- USP class VI compliant bottles are validated noncytoxic and nonhemolytic
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)