Fontos dokumentumok
B7532
Sigma-Aldrich
Nalgene® bottles, style 2002
capacity 60 mL
Szinonimák:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
Anyagok
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round bottle
translucent high-density polyethylene
Csatlakozó
Joints threaded neck (20)
leírás
Not autoclavable
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pack of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 2002-0002
kapacitás
60 mL
zárónyílás átmérő
12 mm
Általános leírás
Boston-style (round) narrow-mouth bottles.
Tulajdonságok és előnyök
  • Nalgene® narrow-mouth lab-quality bottles are ideal for storing and transporting liquids or dry chemicals in the lab.
  • Highly resistant to chemicals, these bottles are excellent for long-term use.
  • Includes linerless polypropylene leak-proof closures for preventing sample loss.
  • Uniform wall thickness protects against splitting or puncturing.
  • Bottles can withstand temperatures in a freezer up to -100°C.
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)