CLS8390
Corning® Costar® traditional, round, plastic storage bottles
round clear polystyrene, sterile, bottle capacity 250 mL, cap, plug seal, case of 12 ea
Szinonimák:
plastic bottle, plastic bottles, storage bottle
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
clear polystyrene bottle
cylindrical bottle
red high-density polyethylene cap (plug seal)
round clear polystyrene
sterilitás
sterile
sterile
Jellemzők
cap plug seal
graduated
graduations
neck thread wide mouth
kiszerelés
case of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 8390
palackkapacitás
250 mL
palacknyak átm.
~44 mm
nyakátmérő
45 mm
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)