BR780702
BRAND® micro tube with attached screw cap and sealing cone
capacity 1.5 mL, conical bottom, non-sterile
Szinonimák:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
About This Item
Javasolt termékek
material
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polyethylene cap
polypropylene tube
screw top cap
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations: no
kiszerelés
pack of 1000 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 780702
kapacitás
1.5 mL
cső átmérő
13 mm
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)