Fontos dokumentumok
CLS99447161
Pyrex® disposable culture tubes, screw cap style with white marking spot
capacity 11.5 mL
Szinonimák:
culture tube, glass tubes, test tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121706
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
round bottom tube
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
cap: no
kiszerelés
case of 1000
pack of 250
gyártó/kereskedő neve
Corning 99447-161
külső átmérő × Ma
16 mm × 100 mm
kapacitás
11.5 mL
szín
clear
szerelvény
thread for 15-415
alkalmasság
suitable for (culture)
Általános leírás
Round bottom. Tubes are made of borosilicate glass. Screw-cap tubes are supplied without caps. Designed for both tissue culture and bacteriological work.
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)