Fontos dokumentumok
CLS3343
Corning® 96 Well Storage Microplate
V-bottom, expanded volume, polypropylene, standard height, bag of 10 ×, non-sterile, lid: no
Szinonimák:
96 multiwell plate
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.13
material
V-bottom
polypropylene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
gyártó/kereskedő neve
Corning 3343
kiszerelés
bag of 10 ×
maximum térfogat
450 μL
méret
96 wells
hasznos térfogat
450 μL
szín
clear
kötéstípus
non-treated surface
Tulajdonságok és előnyök
  • Corning® 96 well microplates support various assay and storage application requirements.
  • Features uniform skirt heights for the greater robotic gripping surface.
  • Resistant to most solvents including DMSO, ethanol, methanol.
  • RNase-/DNase-free.