CLS3595
Corning® 96 Well TC-Treated Microplates
size 96 wells, polystyrene plate, flat bottom, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid (low evaporation)
Szinonimák:
96 well, cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, not treated, tissue culture plates
About This Item
Javasolt termékek
material
clear bottom
flat bottom
polystyrene plate
round clear wells
leírás
growth area .32cm2 (low evaporation lid)
sterilitás
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN™ process
sterile
minőség
tissue-culture treated
Jellemzők
lid (low evaporation)
skirt
kiszerelés
case of 50 (individually wrapped)
gyártó/kereskedő neve
Corning 3595
méret
96 wells
lyuk átmérő
6.4 mm
lyuktérfogat
360 μL
lyuk hasznos térfogat
75-200 μL
szín
clear
kötéstípus
Tissue Culture (TC)-treated surface
Általános leírás
Alkalmazás
- short-term organoid growthassay
- enzyme assays
- crystal violet biofilm assay
Tulajdonságok és előnyök
- Possess flat bottoms accommodating a total volume of 360 µL.
- Suggested working volumes ranging from 75 to 200 µL.
- Subjected to treatment to enhance cell attachment under optimal conditions.
- Nonreversible low evaporation lids with condensation rings to reduce contamination.
- Sterilized via gamma radiation
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)