Fontos dokumentumok
CLS3520
Corning® Netwells® accessories
carrier kit 15 mm
Szinonimák:
cell culture dishes, cell culture plates, culture dish
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.13
material:
clear plastic
méret:
12 wells
material
clear plastic
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
kiszerelés
case of 8 ea
pack of 8 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 3520
méret
12 wells
szín
clear
Általános leírás
  • These specially designed Netwell carriers and handles allow simultaneous processing of up to 12 Netwell inserts per carrier
  • Each carrier kit contains eight carriers and eight handles
Lids not included
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NETWELL is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)