CLS3480
Corning® NETWELL® 6 well plates
clear , polyester membrane, round wells, clear wells, polyester plate, sterile, pkg of 48 (8 x 6 well inserts)
Szinonimák:
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Corning® Netwell® inserts, membrane diam. 24 mm, membrane size 440 μm , mesh
material
clear
clear wells
polyester membrane
polyester plate
round wells
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid
skirt
kiszerelés
pkg of 48 (8 x 6 well inserts)
gyártó/kereskedő neve
Corning 3480
membránátmérő
24 mm
membránméret
440 μm , mesh
méret
6 wells , per insert
szín
clear
Related Categories
Általános leírás
- Immunocytochemical staining
- Explant culture
- 3-D tissue culture
- Coarse filtration of cell suspension
Tulajdonságok és előnyök
- Corning® Netwell® inserts have 440 μm polyester mesh bottoms attached to polystyrene to rings or housing.
- Supplies sterile and pre-loaded in 6-well microplates.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)