CLS3477
Corning® NETWELL® 12 well plates
polyester membrane, round wells, clear wells, clear plate, polyester plate, sterile, pkg of 48 (4 x 12 well inserts)
Szinonimák:
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Corning® Netwell® inserts, membrane diam. 15 mm, membrane size 74 μm , mesh
material
clear plate
clear wells
polyester membrane
polyester plate
round wells
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid
skirt
kiszerelés
pkg of 48 (4 x 12 well inserts)
gyártó/kereskedő neve
Corning 3477
membránátmérő
15 mm
membránméret
74 μm , mesh
méret
12 wells , per insert
szín
clear
Általános leírás
- Immunocytochemical staining
- Explant culture
- 3-D tissue culture
- Coarse filtration of cell suspension
Tulajdonságok és előnyök
- Corning® Netwell® inserts are 15mm diameter netwell inserts with 74μm polyester mesh bottoms attached to polystyrene rings or housing.
- Supplied as sterile and pre-loaded in 12-well microplates.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)