BR782810
BRAND® insert strips for 24 x 6-well BRANDplates®
PET membrane, pore size 0.4 μm
Szinonimák:
BRANDplates®, Cell culture, Insert Strips, Insert System, Inserts, Tissue culture
About This Item
Javasolt termékek
material
PET membrane
leírás
cellGrade™ plus
sterilitás
sterile
kiszerelés
pack of 12 ea (strips of 4 inserts, individually wrapped)
gyártó/kereskedő neve
BRAND 782810
méret
6 well
pórusméret
0.4 μm
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)