CLS3479
Corning® NETWELL® 6 well plates
clear , polyester membrane, round wells, clear wells, polyester plate, sterile, pkg of 48 (8 x 6 well inserts)
Szinonimák:
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Corning® Netwell® inserts, membrane diam. 24 mm, membrane size 74 μm , mesh
material
clear
clear wells
polyester membrane
polyester plate
round wells
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid
skirt
kiszerelés
pkg of 48 (8 x 6 well inserts)
gyártó/kereskedő neve
Corning 3479
membránátmérő
24 mm
membránméret
74 μm , mesh
méret
6 wells , per insert
Általános leírás
- Immunocytochemical staining
- Explant culture
- 3-D tissue culture
- Coarse filtration of cell suspension
Tulajdonságok és előnyök
- Corning® Netwell® inserts are 24mm diameter netwell inserts have 74μm polyester mesh bottoms attached to polystyrene to rings or housing.
- Supplied sterile and pre-loaded in 6-well microplates.
- 24mm Netwell inserts fit in Corning 50 mL plastic centrifuge tubes.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)