Fontos dokumentumok
CLS3517
Corning® Netwells® accessories
black reagent tray
Szinonimák:
cell culture dishes
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.13
material
polystyrene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
kiszerelés
case of 200 ea
pack of 25 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 3517
méret
1 well
szín
black
Általános leírás
Black polystyrene reagent trays offer better visibility of tissue sections
Lids not included
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NETWELL is a registered trademark of Corning, Inc.