Fontos dokumentumok
LS180
87021202, human colon, Epithelial-like
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
human colon
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
Modal no. 45 (2n=46)
morfológia:
Epithelial-like
termékek:
Carcinoembryonic antigen (CEA), Mucin
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
LS180, 87021202
biológiai forrás
human colon
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Modal no. 45 (2n=46)
morfológia
Epithelial-like
termékek
Carcinoembryonic antigen (CEA), Mucin
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human Caucasian colon adenocarcinoma
Sejtvonal leírása
Derived from a 58 year old female Caucasian with Dukes type B adenocarcinoma of the colon. The cells secrete CEA and mucin and are tumorigenic in nude mice. LS174T (Sigma Catalogue number. 87060401) was derived from the same patient. The cells have not been exposed to trypsin.
Alkalmazás
Tumourigenicity studies
Táptalaj
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 by scraping; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)