Fontos dokumentumok
KYSE-270
94072021, human esophagus, Epithelial
Szinonimák:
KY-270 Cells, KYSE270 Cells
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
Terméknév
KYSE-270, 94072021
biológiai forrás
human esophagus
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Hypotriploid with 16% polyploidy
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human oesophageal squamous cell carcinoma
Sejtvonal leírása
Established from the well differentiated invasive oesophageal squamous cell carcinoma resected from the middle intra-thoracic oesophagus of a 79-year-old Japanese man prior to treatment. This cell line has been mycoplasma eradicated at ECACC.
Táptalaj
RPMI 1640:HAMS F12 (1:1) + 2mM Glutamine + 2% Foetal Bovine Serum (FBS)
Szubkultúra rutin
Split confluent cultures 1:5 every second day using trypsin/EDTA;5% CO2; 37°C. Doubling time: 24 hours. Recommended seeding density: 2.5 x 10,000 cells/cm2.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)