Fontos dokumentumok
KYSE-30
94072011, human esophagus, Polygonal
Szinonimák:
KYSE30 Cells
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
human esophagus
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
Aneuploid
morfológia:
Polygonal
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
KYSE-30, 94072011
biológiai forrás
human esophagus
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Aneuploid
morfológia
Polygonal
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human Asian squamous cell carcinoma
Sejtvonal leírása
KYSE-30 was established from the oesophageal cancer of an untreated 64 year old male. The tumour sample was taken from the mucosal surface of a well differentiated squamous cell carcinoma. The cell line KYSE-30 was established with the use of tumours initially transplanted to athymic mice. The cells are reported to have a doubling time of 20.8 hrs in the exponential growth phase. A p53 mutation at the splice acceptor site of intron 6 and a 12 fold amplification of c-erb B has been reported. KYSE-30 cells express a large number of epidermal growth factor receptors, 1.2x10,000,000 sites/cell.
Alkalmazás
Study of human oesophageal cancer.
Táptalaj
RPMI 1640 + Ham′s F12 (1:1) + 2mM Glutamine + 2% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:10 i.e. seeding at 1x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)