Fontos dokumentumok
KYSE-70
94072012, human esophagus, Epithelial
Szinonimák:
KY70 Cells, KYSE70 Cells
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
human esophagus
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
Hypotriploid with 8% polyploidy
morfológia:
Epithelial
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
KYSE-70, 94072012
biológiai forrás
human esophagus
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Hypotriploid with 8% polyploidy
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human oesophageal squamous cell carcinoma
Sejtvonal leírása
Established from a poorly differentiated invasive oesophageal squamous cell carcinoma resected from middle intra-thoracic oesophagus of a 77-year-old Japanese man prior to treatment. This cell line has been mycoplasma eradicated at ECACC. By short tandem repeat (STR)-PCR analysis the Y chromosome could not be detected in this cell line. It is a known phenomenon that SSC cell lines can lose their Y chromosome.
Táptalaj
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Szubkultúra rutin
Split confluent cultures 1:5 to 1:10 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Doubling time ~35 hours.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)