Fontos dokumentumok
CHO-K1/SF
93061607, hamster ovary, Epithelial
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
hamster ovary
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
Not specified
morfológia:
Epithelial
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
Terméknév
CHO-K1/SF, 93061607
biológiai forrás
hamster ovary
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Hamster Chinese ovary (MEM adapted)
Sejtvonal leírása
This MEM adapted sub-line of CHO-KI is used in Pertussis Toxin research and for quality control of batch production.
Alkalmazás
CHO-K1/SF has been used to sequence the microRNA transcriptome and to identify, annotate and profile microRNAs as targets for cellular engineering. It has also been used to determine the pertussis toxin (PT) content of purified Bordetella pertussis fimbriae.
Táptalaj
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)