Fontos dokumentumok
MDA-MB-157
92020422, human breast, Epithelial
Szinonimák:
Breast cancer cell line, Human breast cancer cells, MDA-MB-157 cell line
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
Terméknév
MDA-MB-157, 92020422
biológiai forrás
human breast
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Range 52-69
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human breast medulla carcinoma
Sejtvonal leírása
Isolated from pleural effusions of a breast cancer patient. Desmosomes, microvilli and tonofilaments observed at boundaries between cells. Ethnicity: Black.
DNS profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 10,11
THO1: 7,8
TPOX: 9,11
vWA: 15
Táptalaj
L15 + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6, i.e. seeding at 3-6x10,000 cells/cm2 using 0.05% trypsin or trypsin/EDTA; 37°C. CO2 is not required.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Jogi nyilatkozat
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)