Fontos dokumentumok
Hs 578T
86082104, human breast, Epithelial
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
Terméknév
Hs 578T, 86082104
biológiai forrás
human breast
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 46
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human breast carcinoma
Sejtvonal leírása
Tumorigenic in immunosuppressed mice and form colonies in semisolid medium. Neither oestrogen receptors nor endogenous viruses were detected.
Alkalmazás
Hs 578T has been used to measure the calcium-dependent binding of cadherin-11 and N-cadherin. It has also been used to study the changes in gene expression induced by insulin-like growth factor-binding protein (IGFBP-2).
DNS profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 13
D13S317: 11
D16S539: 9,12
D5S818: 11
D7S820: 10
THO1: 9,9.3
TPOX: 8
vWA: 17
Táptalaj
DMEM + 2mM Glutamine + 10μg/ml Bovine Insulin + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)