3T3 clone A31 Cell Line from mouse
86110401, mouse embryo, Fibroblast
Szinonimák:
3T3-A31 Cells, BALB/3T3 clone A31 Cells, BALB/c 3T3 clone A31 Cells
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
3T3 clone A31 Cell Line from mouse, 86110401
biológiai forrás
mouse embryo
leírás
Mouse BALB/c embryo
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 40, hypotetraploid
morfológia
Fibroblast
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Sejtvonal leírása
Alkalmazás
- to study in vitro cytotoxicity and genotoxicity of retinyl palmitate–loaded poly(lactide-co-glycolide) nanoparticles for the topical treatment of skin diseases
- for the characterization of the phototoxicity of Vemurafenib, which is a B-Raf serine/threonine kinase inhibitor
- for the phototoxicity assessment of systemically applied compounds and drug candidates
Táptalaj
Szubkultúra rutin
Egyéb megjegyzések
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)