Fontos dokumentumok
BT
89031603, bovine nose, Epithelial
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
bovine nose
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
Not specified
morfológia:
Epithelial
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
Terméknév
BT, 89031603
biológiai forrás
bovine nose
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Bovine turbinate, BVDV negative
Sejtvonal leírása
Derived from new-born bovine turbinate tissue. Used in propagation of BVDV and IBRV, some strains of parainfluenza 3 virus (P1-3V), some types of bovine adenovirus and enterovirus. Negative for BVDV.
Táptalaj
EMEM (HBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Horse Serum (HS)
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2;37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)