Fontos dokumentumok
Z720933
Nunc® Cell Factory accessories
Start-up Kit, sterile, 1/cs
Szinonimák:
cell harvesting system, closed cell culture system
About This Item
UNSPSC kód:
41161502
NACRES:
NB.22
sterilitás
sterile
Jellemzők
Starter kit includes: PC Connector, Airvent Filter, White Filter Adaptor Cap, Cover Caps, Tube Clamp and Silicone Tubing
kiszerelés
case of 1
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Nunc 170769
Általános leírás
Starter kit includes: PC Connector, Airvent Filter, White Filter Adaptor Cap, Cover Caps, Tube Clamp and Silicone Tubing
Egyéb megjegyzések
Cell Factory accessories for filling and emptying the cell factories with media
Jogi információk
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)