Fontos dokumentumok
NIH-3T3 4-2
86041101, mouse skin, Fibroblast
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
product name
NIH-3T3 4-2, 86041101
biológiai forrás
mouse skin
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Fibroblast
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Általános leírás
Product has lost contact inhibition
Sejtvonal eredete
Mouse fibroblast
Sejtvonal leírása
A mouse fibroblast cell line which has an integrated mutant Moloney MuLV. The cell line can be used to generate helper-free defective retroviruses.
Alkalmazás
Virus studies: Moloney MuLV, retroviruses
Táptalaj
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.