Fontos dokumentumok
SYNF588250
Synthware storage tube with high vacuum valve
capacity 250 mL, valve size 0-8 mm, tube O.D. × L 60 mm × 165 mm
Szinonimák:
Synthware F588250, Schlenk tube
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
material
black cap
cap (plug seal)
colorless tube
glass tube
round bottom
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F588250
kapacitás
250 mL
cső külső átmérő × H
60 mm × 165 mm
szelepméret
0-8 mm
Általános leírás
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper (“umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)