Fontos dokumentumok
Z682888
Ace receiving flask,
capacity 2000 mL, joint: ST/NS 35/20, plastic-coated glass
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
plastic-coated glass
round bottom flask
single-neck
Csatlakozó
joint: ST/NS35/20
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Standard Taper Joint
kiszerelés
case of 1
gyártó/kereskedő neve
Büchi equivalent, 40776/25265
kapacitás
2000 mL
Általános leírás
The receiving flasks have the standard joint to fit the glassware used in rotary evaporators, and are available with poly-coating or plain glass.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)