Fontos dokumentumok
Do-11-10
85082301, mouse unknown/unspecified, Not specified
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
mouse unknown/unspecified
növekedési mód:
Suspension
kariotípus:
Not specified
morfológia:
Not specified
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
Do-11-10, from mouse unknown/unspecified, 85082301
biológiai forrás
mouse unknown/unspecified
növekedési mód
Suspension
kariotípus
Not specified
morfológia
Not specified
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Mouse BALB/c (H-2d) T cells x Mouse AKR Thyoma, BW5147
Sejtvonal leírása
Do-11-11 was produced by fusion of the antigen-specific I region-restricted (H-2d) BALB/c T-cell blasts with the AKR thyoma BW5147. This murine helper T cell hybridoma is specific for chicken ovalbumin (cOva) restricted to I-Ad and cross reacts with cOva I-antibody. The hybrid can be stimulated to secrete Interleukin 2 (IL-2) or to act as an antigen-specific helper T-cell. Expression of IL-2 can be lost by long-term culture of growth at high densities.
Táptalaj
DMEM or RPMI 1640 + 2 mM Glutamine + 10% Fetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells/ml; 5% CO2; 37 °C. Cells should not be grown at high density; avoid long-term culture as this might lead to change of cell receptors.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)