Fontos dokumentumok
P815-1-1
85011406, mouse breast, Not specified
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
mouse breast
növekedési mód:
Suspension
kariotípus:
Not specified
morfológia:
Not specified
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
P815-1-1, 85011406
biológiai forrás
mouse breast
növekedési mód
Suspension
kariotípus
Not specified
morfológia
Not specified
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Mouse DBA/2 mastocytoma
Sejtvonal leírása
From DBA/2 mouse tumour treated with methylcholanthrene. Used as target cell for cytotoxic T-cell assays. Cells exhibit no effector activity in antibody dependent cell mediated cytotoxic system. Growth not inhibited by dextran sulphate, LPS or PPD.
Alkalmazás
Cytotoxicity and tumourigenicity studies
Táptalaj
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml. The cells are non-adherent but can give rise to adherent cells with large granules; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)