Fontos dokumentumok
FM3A
87100804, mouse breast, Lymphoblast
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
mouse breast
növekedési mód:
Suspension
kariotípus:
Not specified
morfológia:
Lymphoblast
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
FM3A, 87100804
biológiai forrás
mouse breast
növekedési mód
Suspension
kariotípus
Not specified
morfológia
Lymphoblast
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Mouse C3H mammary carcinoma
Sejtvonal leírása
A temperature sensitive mutant of the C3H mouse mammary carcinoma.
Alkalmazás
Tumourigenicity studies
Táptalaj
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Maintain cultures between 1-3x100,000 cells/ml; 5% CO2; 30-33°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)