Fontos dokumentumok
P3838
Protein A from Staphylococcus aureus
Soluble, Cowan Strain, essentially salt-free, lyophilized powder
Szinonimák:
Protein A, Staphylococcus aureus Protein A
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
unconjugated
Minőségi szint
form
essentially salt-free, lyophilized powder
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
kapacitás
7-14 mg/mg, solid binding capacity (human IgG)
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 ... SAOUHSC_00069(3919448)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Protein A also participates in a number of different protective biological functions including anti-tumor, toxic, and carcinogenic activities. In addition to acting as an immunomodulator, it also has antifungal and antiparasitic properties.
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3