Fontos dokumentumok
HeLa Ohio
84121901, human cervix, Epithelial
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
product name
HeLa Ohio, 84121901
biológiai forrás
human cervix
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Aneuploid
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human cervix carcinoma
Sejtvonal leírása
Derivative of parent HeLa line (Sigma catalogue no. 93021013).
Alkalmazás
Tumourigenicity and virus studies: poliovirus 1 and Ad 3
Táptalaj
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:10 i.e. seeding at 1-2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.