Fontos dokumentumok
COV434
7071909, human ovary, Polygonal & fusiform
Szinonimák:
COV-434 Cells
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
human ovary
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
Modal chromosome no. 47 (46 - 47)
morfológia:
Polygonal & fusiform
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
COV434, 07071909
biológiai forrás
human ovary
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Modal chromosome no. 47 (46 - 47)
morfológia
Polygonal & fusiform
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human ovarian granulosa tumour
Sejtvonal leírása
Human ovarian granulosa tumour cell line established from a solid primary tumour.
Alkalmazás
COV434 has been used to study:
  • the effect of 17β-estradiol on granulosa cell tumor growth, migration and invasion
  • if mutant p53 (inactivatible R248Q hotspot mutation) works as a cancer-specific drug target
  • the expression of TLR (toll-like receptor) and its function in the cell line
Táptalaj
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Szubkultúra rutin
Split confluent cultures 1:2 to 1:5 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)