Fontos dokumentumok
OAW28 Cell Line human
85101601, human ovary, Epithelial
Szinonimák:
OAW-28 Cells
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
human ovary
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
Not specified
morfológia:
Epithelial
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
OAW28 Cell Line human, 85101601, ovarian tumor epithelial
biológiai forrás
human ovary
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human ovarian tumour epithelial
Sejtvonal leírása
From an ascites of patient with ovarian cystadenocarcinoma. May also be known as 41M.
Alkalmazás
Tumourigenicity studies
DNS profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 11
D16S539: 13
D5S818: 12
D7S820: 11
THO1: 9
TPOX: 8
vWA: 17,19
Táptalaj
DMEM + 2mM Glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 20 IU/l Bovine Insulin + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)