COLO 679
87061210, human skin, Not specified
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
Javasolt termékek
Terméknév
COLO 679, 87061210
biológiai forrás
human skin
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Not specified
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human skin melanoma
Sejtvonal leírása
Derived from a melanoma of a 47 year old female.
Alkalmazás
Tumourigenicity studies
DNS profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 12,13
D5S818: 11,12
D7S820: 9,10
THO1: 7,9
TPOX: 9,12
vWA: 15
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 12,13
D5S818: 11,12
D7S820: 9,10
THO1: 7,9
TPOX: 9,12
vWA: 15
Táptalaj
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3-1:6 ie. Seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C..
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)