22Rv1
5092802, human prostate, Epithelial
Szinonimák:
22Rv-1 Cells, CWR-22rv1 Cells, CWR22-R1 Cells
About This Item
Javasolt termékek
product name
22Rv1, 05092802
biológiai forrás
human prostate
növekedési mód
Adherent aggregates
kariotípus
49,XY,del(1)(p10),+i(1)(q10),der(2)t(2;4)(p13;q31)del(2)(q13q33),der(4)t(2;4)(p13;q31),t(6;14)(q15;q32),+7,+12[5]/50,idem,+3[1]
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
androgen receptor positive
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Sejtvonal leírása
DNS profil
CSF1PO: 10,11
D13S317: 9,12
D16S539: 12
D5S818: 11,12
D7S820: 10,11
THO1: 6,9.3
TPOX: 8
vWA: 15,21
Táptalaj
Szubkultúra rutin
Cikkek
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.