Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41106514
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?biológiai forrás
rat brain
kiszerelés
tube of 5 μg 00031626-DNA-5UG
pkg of vial of cells 00031626-1VL
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Endothelial
termékek
Not specified
receptorok
Vasopressin V1a, Angiotensin II, Endothelin 1, Bradykinin, Serotonin
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Alkalmazás
Toxicology, cellular signalling and pharmacology studies
Biokémiai/fiziológiai hatások
Rat Choroid Plexus
The choroid plexus of adult Wistar Rats were dissected from the fourth ventricle to give a primary culture. This primary culture was then immortalized by transfection with the TSori minus adenovirus (a replication deficient adenovirus containing SV40 large T antigen). Sub-cloning of the immortalised cells was performed by selecting for clones which exhibited calcium ion release in response to vasopressin, angiotensin, bradykinin, serotonin or endothelin stimulation. The sub-clone which exhibited the largest response to all five hormones was selected and sub-cultured on to become RCP.
Elkészítési megjegyzés
DMEM (D6546) + 2mM L-Glutamine (G7513) + 10% FBS / FCS (F2442) + 0.1% Epidermal Growth Factor(EGF) (E9644), 1% Insulin–Transferrin–Selenium(ITS) (I3146)
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?