Fontos dokumentumok
C9936
Sigma-Aldrich
CryoCane aluminum canes
capacity, 6  vial(s)
Szinonimák:
cryogenic vial cane, cryostorage cane, cryovial cane, dewar cane, liquid nitrogen cane
About This Item
UNSPSC kód:
41103029
NACRES:
NB.22
Jellemzők
capacity 6  vial(s)
kiszerelés
pack of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene 5015-0002
Related Categories
Általános leírás
Firmly holds 1.2 or 2.0 mL Nalgene cryogenic vials for storage in Dewar-type, liquid nitrogen freezers.
Jogi információk
CryoCane is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)