Fontos dokumentumok
C1437
Sigma-Aldrich
CryoSleeve clear PVC cane sleeve
L 273 mm
Szinonimák:
cryogenic sleeve, cryostorage sleeve, cryovial sleeve, dewar sleeve, liquid nitrogen sleeve
About This Item
UNSPSC kód:
41103029
NACRES:
NB.22
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene 5016-0001
Hosszúság
273 mm
Általános leírás
Will not become brittle when frozen.
Kompatibilitás
Encloses a Nalgene CryoCane for extra security during handling and storage. Easy to install and remove.
Jogi információk
CryoCane is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
CryoSleeve is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)