Fontos dokumentumok
HS23205
Cryogenic Vial Cane
to hold, 5 x 2.0 mL vials per rack, clear aluminum
Szinonimák:
cryogenic vial cane, cryostorage cane, cryovial cane, dewar cane, liquid nitrogen cane
About This Item
UNSPSC kód:
41121704
NACRES:
NB.12
Anyagok
clear aluminum
Jellemzők
to hold 5 x 2.0 mL vials per rack
kiszerelés
pack of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS23205
Hosszúság
290 mm
Általános leírás
The aluminum Cryogenic Vial Cane organizes cryogenic samples in dewars and hold vials for freezer storage or immersion in LN2 dewars.
Tulajdonságok és előnyök
  • Up to 5 x 2.0 mL size vials
  • Use in liquid and vapor phase; use approved vials only
  • Canes bend to fit all major cryogenic vial brands
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)