Fontos dokumentumok
C9811
CryoCane aluminum canes
capacity, 5  vial(s)
Szinonimák:
cryogenic vial cane, cryostorage cane, cryovial cane, dewar cane, liquid nitrogen cane
About This Item
UNSPSC kód:
41103029
NACRES:
NB.22
Jellemzők
capacity 5  vial(s)
gyártó/kereskedő neve
Nalgene®
Teljes H
290 mm
Related Categories
Általános leírás
Firmly holds 1.2 or 2.0 mL Nalgene cryogenic vials for storage in Dewar-type, liquid nitrogen freezers.
Projections support base of each vial.
Jogi információk
CryoCane is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)