Merck
C8355
Sigma-Aldrich
D-erythro-Ceramide C8 1-phosphate
≥93% (HPLC), powder or solid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H52NO6P
Molekulatömeg:
505.67
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥93% (HPLC)
form
film
powder or solid
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: 15 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL, clear to hazy (Colorless to faint yellow)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](COP(O)(O)=O)NC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C26H52NO6P/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-21-25(28)24(23-33-34(30,31)32)27-26(29)22-20-17-8-6-4-2/h19,21,24-25,28H,3-18,20,22-23H2,1-2H3,(H,27,29)(H2,30,31,32)/b21-19+/t24-,25+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VSSNYUXSRXINIP-WRBRXSDHSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable stimulator of DNA synthesis in cultured fibroblasts; antagonizes mitogenic activity.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
A Gomez-Muñoz et al.
Molecular pharmacology, 47(5), 833-839 (1995-05-01)
Ceramide and ceramide-1-phosphate are sphingolipid analogues of diacylglycerol and phosphatidate, respectively, and they are putative second messengers of agonist-stimulated sphingomyelin metabolism. The interactions of exogenous cell-permeable ceramides and ceramide-1-phosphates in modifying DNA synthesis and signal transduction were investigated in Rat-1