Fontos dokumentumok
C7437
Nalgene® sealing caps
Szinonimák:
bottle cap, bottle closure
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.11
material
polypropylene screw closure
retained silicone gasket
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene DS3132-0024
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)