B1033
Nalgene® centrifuge bottles, style 3120
nominal capacity 250 mL
Szinonimák:
Bioprocessing Containers, purification of large cell volumes
About This Item
Javasolt termékek
material
polypropylene copolymer bottle
round bottle
screw top cap
translucent bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (29)
Jellemzők
RCF 13,200 × g
with cap
kiszerelés
pack of 4
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 3120-0250
parameter
13200 × g max. RCF
palackátmérő × H
61.77 mm × 125.2 mm
névleges kapacitás
250 mL
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Autoclave friendly and resistant to chemicals.
- For low to moderate-speed centrifugation of chemicals and biological samples.
- Polypropylene caps that ensure leakproof centrifugation at higher speed and fill volumes.
- For better performance, the bottle must not be filled with more than 75% of the total capacity
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)