Fontos dokumentumok
C5650
Sigma-Aldrich
Cod liver oil fatty acid methyl esters
Szinonimák:
Cod Liver Oil FAMEs
About This Item
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
cod liver oil
Minőségi szint
Forma
oil
koncentráció
15-25% (GC)
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
oils
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Egyéb megjegyzések
Natural distribution of saturated and unsaturated fatty acids as methyl esters. Contains approx. 20% ω-3 (octadecatetraenoic, eicosapentaenoic and docosahexaenoic) methyl esters.
Elkészítési megjegyzés
Prepared by transmethylation of cod liver oil.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Alexander Turra et al.
Marine environmental research, 104794-104794 (2019-10-05)
Impacts of the interactive effects of ocean acidification (OA) with other anthropogenic environmental stressors on marine biodiversity are receiving increasing attention in recent years. However, little is known about how organismal responses to OA may be influenced by common phenomena
Metcalfe, L.L. and Wang, C.N.
Journal of Chromatographic Science, 19, 531-531 (1981)