Fontos dokumentumok
C4785
Collagenase from Clostridium histolyticum
0.2 μm filtered, release of physiologically active rat pancreatic islets tested, Type XI-S, 2-5 FALGPA units/mg solid, >1200 CDU/mg solid
Szinonimák:
Clostridiopeptidase A
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
0.2 μm filtered
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
>1200 CDU/mg solid
2-5 FALGPA units/mg solid
molekulatömeg
68-130 kDa
alkalmasság
release of physiologically active rat pancreatic islets tested
tárolási hőmérséklet
−20°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)