Fontos dokumentumok
C3777
Casein fluorescein isothiocyanate from bovine milk
Type II, essentially salt-free, lyophilized powder
Szinonimák:
FITC-casein
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type II
Minőségi szint
form
essentially salt-free, lyophilized powder
a címkézés mértéke
20-50 μg FITC per mg solid
oldhatóság
water: 5 mg/mL, clear to hazy, yellow to orange
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- as a substrate for semi-quantitative analysis of protease in Arabidopsis cells
- to determine the caseinolytic activity of secreted LasB (elastase), alkaline protease and protease IV
- for determining the SpeB (cysteine protease) proteolytic activity in Streptococcus pyogenes cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3